Description
Anhydrotetracyklin är ett derivat av tetracyklin och en effektiv inducerare av tetracyklinpromotorn som finns i E. coli- expressionsvektorerna pASK-IBA och pASG-IBA. Det uppvisar inte antibiotikaaktivitet inom våra rekommenderade koncentrationer.
Specifications
Specifications
| CAS | 1665-56-1 |
| Färg | Gult |
| Molekylformel | C22H22N2O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | anhydrotetracycline, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide |
| Löslighetsinformation | aq. soln. 1:200 m/v |
| InChI-nyckel | JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.43 |
| PubChem CID | 54675758 |
| Fysisk form | Fast |
Safety and Handling
Product Identifier
- Anhydrotetracycline
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.