Learn More
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Antibody (A7L6), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600706 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1mL
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18600706 0.1 mL 0.1mL
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18600706 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP247695F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6217.12 SEK
    5383.35 SEK / 0.1ml
    Save 833.77 SEK
    13% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan Monoclonal antibody specifically detects Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Fish, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone A7L6
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein, endorepellin (domain V region), heparan sulfate proteoglycan 2, HSPG, perlecan, perlecan proteoglycan, PLCSchwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), PRCAN, SJA, SJS, SJS1
Host Species Rat
Immunogen Murine EHS laminin preparation
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3339
Target Species Human, Mouse, Pig, Bovine, Fish
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Product Line Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.