Läs mer
Anidulafungin, MedChemExpress
Produktkod. 16478427
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478427 5 mg
16475748 10 mg
16471907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478427 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13553
MedChemExpress Anidulafungin is a new semisynthetic echinocandin with antifungal potency.
Anidulafungin is a new semisynthetic echinocandin with antifungal potency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anidulafungin
Fysisk form Powder
CAS 166663-25-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C58H73N7O17
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY303366
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (26.31 mM)
LEDER O[C@@H]1C[C@H](N2C1)C(N[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N4[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](C)C4)C(N[C@H](O)[C@H](O)C[C@H](NC(C5=CC=C(C6=CC=C(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)C=C6)C=C5)=O)C(N[C@@H]([C@H](O)C)C2=O)=O)=O)=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 1140.24
Formel vikt 1140.24
Procent renhet 95.0%