Läs mer
Anidulafungin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1140.24 |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |