Läs mer
Aniline-13C6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniline-13C6 Hydrochloride |
| CAS | 89059-38-1 |
| Molekylformel | 13C6H7N HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzen-1,2,3,4,5,6-13C6-amine Hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline-13C6 Hydrochloride, Phenyl-13C6amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| LEDER | Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.54 |
| Formel vikt | 135.0547 |