Läs mer
Anilin-13C6, TRC
Produktkod. 30133443
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133443 250 mg
30007773 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA662478250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100849-37-4
Molekylformel 13C6 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 99.08
Synonym Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC-namn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyklohexatrienamin
LEDER N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline 13C6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 99.078
Procent renhet >95%