missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aniline-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniline-15N |
| CAS | 7022-92-6 |
| Molekylformel | C6H715N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Aniline-15N, Aminobenzene-15N, Aminophen-15N, Anyvim-15N, Blue Oil-15N, C.I. 76000-15N, NCI 176889, Phenylamine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1 |
| LEDER | [15NH2]C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (15N)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?