Läs mer
Aniline-2-sulfonic Acid, 95%
Produktkod. 10147180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10147180 25 g Glasflaska 25g
10246993 100 g Glasflaska 100g
10514054 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10147180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400640250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-21-1
Molekylformel C6H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 173.19
MDL-nummer MFCD00007705
InChI-nyckel ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
IUPAC-namn 2-aminobensensulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline-2-sulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4SO3H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 681
Merck Index 15, 6978
Löslighetsinformation Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Formel vikt 173.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.