missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aniline-3,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniline-3,5-D2 |
| CAS | 19617-82-4 |
| Molekylformel | C6 D2 H5 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzen-3,5-d2-amine (9 CI), Aniline-3,5-d2 (7 CI, 8 CI), 3,5-Dideuterioaniline, 3,5-Dideuteroaniline, Aniline-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])cc(N)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dideuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.1388 |
| Formel vikt | 95.0704 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?