Läs mer
Aniline, 99+%
Produktkod. p-7021911
Change view
Kvantitet:
100 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483087 100 g 100g
11417097 1000 g 1000g
11427097 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15483087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14443.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Anilin används som lösningsmedel. Det har använts som en knackningsförhindrande förening för bensin. Det har en stor tillämpning vid framställning av polyuretan som används för att tillverka plast, bygga värmeskumisolering och i kylskåp. Det används i stor utsträckning vid framställning av metylendianilin och besläktade föreningar genom att reagera med formaldehyd. Den kombineras med salpetersyra och används som raketbränsle för små missiler och jetassisterad start. Det fungerar som en tillsats till gummi och dess derivat som fenylendiaminer och difenylamin används som antioxidanter. Den finner tillämpning i färgämnen och pigment i jordbruks- och polymerindustrin. Det används i mindre skala vid framställningen av den egenledande polymeren polyanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Anilin används som lösningsmedel. Det har använts som en knackningsförhindrande förening för bensin. Det har en stor tillämpning vid framställning av polyuretan som används för att tillverka plast, bygga värmeskumisolering och i kylskåp. Det används i stor utsträckning vid framställning av metylendianilin och besläktade föreningar genom att reagera med formaldehyd. Den kombineras med salpetersyra och används som raketbränsle för små missiler och jetassisterad start. Det fungerar som en tillsats till gummi och dess derivat som fenylendiaminer och difenylamin används som antioxidanter. Den finner tillämpning i färgämnen och pigment i jordbruks- och polymerindustrin. Det används i mindre skala vid framställningen av den egenledande polymeren polyanilin.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, järn och järnsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-53-3
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00007629
InChI-nyckel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-namn anilin
LEDER NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Smältpunkt -6°C
Densitet 1.021
Kokpunkt 183°C to 184°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.586
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1547
Beilstein 605631
Merck Index 14,659
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 93.13
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: anilin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.