Läs mer
Anilin, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10751832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751832 1 L Glasflaska 1 L
10444321 5 mL Glasflaska 5ml
10137850 500 mL Glasflaska 500ml
10216993 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10751832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2047.54 SEK
    1837.65 SEK / 1 L
    Save 209.89 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-53-3
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00007629
InChI-nyckel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-namn anilin
LEDER NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Smältpunkt -6,2 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.0213g/mL, 1.0213
Kokpunkt 181,0 °C till 185,0 °C
Flampunkt 76 °C
Tändningsrester 0,005 % max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5NH2
Brytningsindex 1,5845 till 1,5865
Kvantitet 1 L
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 36 g/L (20 °C).
Viskositet 4,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 93.13
Ångtryck 0,5 mmHg vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.