Läs mer
Anilin, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548534 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548534 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15548534 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 911001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    2236.10 SEK / 500ml
    Save 218.90 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 62-53-3
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00007629
InChI-nyckel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC-namn anilin
LEDER NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Flampunkt 70,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 1.02kg
Formel vikt 93.13
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens