missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aniline Blue Diammonium Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniline Blue Diammonium Salt (Technical Grade) |
| CAS | 66687-07-8 |
| Molekylformel | C37H29N3O9S3 . 2NH3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Acid blue 93:1, C.I. 427801, C.I. Acid Blue 93:1, Duasyn Acid Blue SN, Ink Blue R, Simacid Soluble Blue 8B, [[4-[Bis[4-[(sulfophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulfonic Acid Diammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C37H29N3O9S3.H3N/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);1H3 |
| LEDER | N.OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O)C=C3)c5ccc(Nc6ccc(cc6)S(=O)(=O)O)cc5)cc1 |
| IUPAC-namn | azane;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfophenyl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 772.86 |
| Formel vikt | 772.1331 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?