Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anilinblått, natriumsalt, rent, vattenlösligt, certifierat
Produktkod. 10556592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10556592 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10556592 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 401180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline Blue, sodium salt
CAS 28983-56-4
Absorptionsförhållande 0,96 till 1,09
Koncentration 12,0 ml 0,1N TiCl3/g min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 594 till 610 nm
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C37H26N3Na2O9S3
Ångtryck Ångtryck: Försumbar
MDL-nummer MFCD00058509
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
Färg Brun/lila
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Fysisk form Kristallint pulver
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium-2-{[4-({4-[(2-sulfonatofenyl)amino]fenyl}({4-[(2-sulfonatofenyl)imino]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden})metyl)fenyl]amino}bensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 798.79
PubChem CID 131675892
Formel vikt 737.71
Procent renhet 12,0 ml 0,1 N TiCl3/g min.
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid blue 93
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.