Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anilinblått, natriumsalt, ren, vattenlöslig, biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10226570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226570 100 g Glasflaska 100g
10656822 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10226570 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229661000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28983-56-4
Molekylformel C37H26N3Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 798.79
MDL-nummer MFCD00058509
InChI-nyckel TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC-namn dinatrium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)fenyl]-[4-(4-sulfonatofenyl)azaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]anilino]bensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Aniline Blue, sodium salt
Absorptionsförhållande 0,96 till 1,09
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 594 till 610 nm (i pH 3 vatten)
Förpackning Glasflaska
Färg Brun/lila
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 799.81
Kvalitet Ren
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aniline Blue, sodium salt
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.