Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anilinblått, natriumsalt, ren, vattenlöslig, biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10656822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656822 25 g Glasflaska 25g
10226570 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656822 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229660250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28983-56-4
Molekylformel C37H26N3Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 798.79
MDL-nummer MFCD00058509
InChI-nyckel TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC-namn dinatrium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)fenyl]-[4-(4-sulfonatofenyl)azaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]anilino]bensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline Blue, sodium salt
Absorptionsförhållande 0.96 to 1.09
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 594 to 610nm (in pH 3 water)
Formel vikt 799.81
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun/lila
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aniline Blue, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Blue 93
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.