missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aniline-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniline-d7 |
| CAS | 14545-23-4 |
| Molekylformel | C6 2H7 N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,2,3,4,5,6-heptadeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.17 |
| Formel vikt | 100.1018 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?