Läs mer
Aniline, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10660311 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10660311 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10660311 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7240/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 62-53-3
Smältpunkt -6.2°C
Färg Yellow
pH 8.8
Kokpunkt 181°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H7N
MDL-nummer 7629
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3.3
Formel vikt 93.13g/mol
Fysisk form Liquid