Läs mer
Anilinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11479943
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479943 2500 g 2500g
11459943 100 g 100g
11469943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13024.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129,59 g/mol
Anilinhydroklorid användes vid framställningen av polyanilinbelagda poly(styren-samstyrensulfonat) nanopartiklar. Den användes för att studera induktionen av Nei-liknande DNA-glykosylaser (NEIL1/2)-medierad basexcisionsreparation (BER) i råttmjälte och 8-oxoguaninglykosylas 1-medierad BER på grund av anilinexponering. Det används i tryckfärger, kläder för märkningsbläck, färger och färgborttagningsmedel. Den används också som spispolerare och skoputsare, samt vid syntes av färgämnen, kritor och antioxidanter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Anilinhydroklorid användes vid framställningen av polyanilinbelagda poly(styren-samstyrensulfonat) nanopartiklar. Den användes för att studera induktionen av Nei-liknande DNA-glykosylaser (NEIL1/2)-medierad basexcisionsreparation (BER) i råttmjälte och 8-oxoguaninglykosylas 1-medierad BER på grund av anilinexponering. Det används i tryckfärger, kläder för märkningsbläck, färger och färgborttagningsmedel. Den används också som spispolerare och skoputsare, samt vid syntes av färgämnen, kritor och antioxidanter.
Löslighet
Lösligt i vatten (1070 g/L).
Anmärkningar
Den är ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-04-1
Molekylformel C6H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 129.59
MDL-nummer MFCD00012958
InChI-nyckel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
LEDER [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline hydrochloride
Smältpunkt 196 °C till 200 °C
Densitet 1.221
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt 193 °C (379 °F)
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1548
Beilstein 3593823
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,659
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1070g/L).
IUPAC-namn väteanilinklorid
Formel vikt 129.59
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.