Läs mer
Anilinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10617132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617132 500 g Plastflaska 500g
10001760 100 g Plastflaska 100g
13408388 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617132 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158415000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-04-1
Molekylformel C6H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 129.59
MDL-nummer MFCD00012958
InChI-nyckel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
IUPAC-namn anilin; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 196,0 °C till 199,0 °C
Färg Gräddgul till Vit
Kokpunkt 245.0°C
Flampunkt 193°C
Förlust vid torkning 0.5 % max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5NH2·HCl
Kvantitet 500 g
Merck Index 15,652
Löslighetsinformation Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formel vikt 129.59
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.