Läs mer
Anilinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18030940
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18030940 100 mg
1 options
Produktkod. 18030940 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0093.17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Anilinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline Hydrochloride
CAS 142-04-1
Analyt- eller komponentnamn Aniline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP), Fentanyl Imp. F (EP), Mesalazine Imp. K (EP), Sodium Cyclamate Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. K (EP), Aniline, Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Impurity C as Hydrochloride, Fentanyl Impurity F as Hydrochloride, Mesalazine Impurity K as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Impurity B as Hydrochloride, Trimethoprim Impurity K as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
LEDER Cl.Nc1ccccc1
IUPAC-namn anilin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 129.59
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 129,0345 g/mol