Läs mer
Anilin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30138021
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138021 500 mg
30132592 1 g
30007426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA662508500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-04-1
Molekylformel C6 H7 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 129.59
Synonym Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn anilin; hydroklorid
LEDER Cl.Nc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Formel vikt 129.0345