Läs mer
Anilinväteftalat, MP Biomedicals
Produktkod. 11441785 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441785 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11441785 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520105610
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline Hydrogen Phthalate
CAS 50930-79-5
Molekylformel C14H13NO4
Kvantitet 10 g
Synonym aniline hydrogen phthalate, aniline phthalate, aniline; phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, compd. with benzenamine 1:1, c8h6o4.c6h7n, phthalic acid, compound with aniline 1:1, aniline hydrogenphthalate, aniline hydrogen phtalate, aniline phthalate solution, phthalic acid aniline salt
InChI-nyckel QGPZXNSBZMHHSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn anilin; ftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 259.261
PubChem CID 170940
Formel vikt 259.26