Läs mer
Aniline-N,N-d2, CDN
Produktkod. 30319224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319224 5 g
30313777 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319224 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01315G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Aniline-N,N-D2
CAS 1122-59-4
Molekylformel C6 D2 H5 N
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenamine-d2 (9 CI, ACI), Aniline-N,N-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), N,N-Dideuteroaniline, Aniline-N,N-D2
InChI formel InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i/hD2
LEDER [2 H]N([2 H])c1ccccc1
IUPAC-namn N,N-dideuterioaniline
Molekylvikt (g/mol) 95.1388
Formel vikt 95.0704 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.