Läs mer
Aniline, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15811731
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15811731 1 L 1 L
15801731 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15811731 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222561000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-53-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 93.13
Specifikationer
Smältpunkt -6.2°C
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 184°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007629
Kvantitet 1 L
Synonym Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine, Aniline