Läs mer
Aniline, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969314 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12969314 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969314 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Aniline62-53-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 62-53-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H7N
MDL-nummer MFCD00007629
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn aniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 93.13
PubChem CID 6115
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17296
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only