Läs mer
Anilinsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463017
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463017 500 g 500g
11453017 100 g 100g
11473017 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15563.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 542-16-5 | (C6H5NH2)2·H2SO4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-16-5
Molekylformel (C6H5NH2)2·H2SO4
MDL-nummer MFCD00013110
Synonym Benzenamine sulfate 2:1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline sulfate
Densitet 1.377
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3729533
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 284.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.