Läs mer
Anilin, TRC
Produktkod. 30132670
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132670 1 g
30133363 10 g
18051320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6624751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-53-3
Molekylformel C6 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
Synonym Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
IUPAC-namn Anilin
LEDER Nc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Formel vikt 93.0578
Procent renhet >95%