Läs mer
Anilinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15806630
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15806630 250 g 250g
15800751 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15806630 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8200990250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-04-1
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 93.13 (Free Base Basis)
Specifica
Smältpunkt 199°C to 202°C
Kokpunkt 245°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00012958
Kvantitet 250 g
Synonym Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride, Anilinium chloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.