Läs mer
Anilofos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309877
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309877 1 ml
1 options
Produktkod. 30309877 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10264000ME1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anilofos
CAS 64249-01-0
Analyt- eller komponentnamn Anilofos
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H19 Cl N O3 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
LEDER COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn N-(4-chlorophenyl)-2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 367.85
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 367.0232 g/mol