missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Anilofos, TRC

Produktkod. 18092010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092010 250 mg
18050520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18092010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA672603250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64249-01-0
Molekylformel C13 H19 Cl N O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 367.85
Synonym Anilofos, Phosphorodithioic acid, S-[2-[(4-chlorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxoethyl] O,O-dimethyl ester
IUPAC-namn N-(4-chlorophenyl)-2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamide
LEDER COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C(C)C)c1ccc(Cl)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Anilofos
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19ClNO3PS2/c1-10(2)15(12-7-5-11(14)6-8-12)13(16)9-21-19(20,17-3)18-4/h5-8,10H,9H2,1-4H3
Formel vikt 367.0232
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.