Läs mer
Fisherbrand™ Animal Ear Punch
Produktkod. p-7139539 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
2 mm
Stil:
Tång-stil
Produktkod. 16543062
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa instrument finns i flera utföranden, inklusive tum-stil, tång-stil eller sax-stil slag.
Fisherbrand™ Animal Ear Punches är gjorda av korrosionsbeständiga ASTM (899-94) Serie 400 rostfritt stål. Dessa instrument finns i flera utföranden, inklusive tum-stil, tång-stil eller sax-stil slag. Både stansarna i tång- och saxstil har ett längre handtag för förbättrat grepp och hantering.
  • Rostfritt stål av kirurgisk kvalitet
  • Passiverade
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbara steriliseringsmetoder
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat ISO, cGMP
Färg Silver
Konstruktion Rostfritt stål av kirurgisk kvalitet
För användning med (applikation) Djurs öra
Typ Lab Punch
Kvalitet Premie
Material Rostfritt stål
Steriliseringsmetod Gamma/ETO/Autoklav
Stil Tång-stil
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.8 cm
Diameter (engelska) 0,04 tum.
Diameter (engelska) Slang 0,08 tum.
Diameter (metrisk) 2 mm