Läs mer
Gibco™ Djurfritt humant dendritiska cellcytokinpaket, PeproTech®
Produktkod. 17806687 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pk.
Produktkod. Kvantitet
17806687 1 Pk.
1 options
Produktkod. 17806687 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer AFHDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10410.00 SEK
    9473.10 SEK / Paket med 1
    Save 936.90 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Det djurfria humana dendritiska cellcytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av mänskliga dendritiska celler.
Det djurfria humana dendritiska cellcytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av mänskliga dendritiska celler.
Förpackningen innehåller följande två injektionsflaskor:
• 100μ g Djurfri mänsklig IL-4 (kat.nr. F-200-04-100UG)
• 100μ g Djurfri mänsklig GM-CSF (kat.nr AF-300-03-100UG)
IL-4 är ett pleiotropt cytokin som reglerar olika T- och B-cellsvar inklusive cellproliferation, överlevnad och genuttryck. Producerad av mastceller, T-celler och benmärgsstromaceller, reglerar IL-4 differentieringen av naiva CD4+ T-celler till hjälpar-Th2-celler.
GM-CSF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som stimulerar utvecklingen av neutrofiler och makrofager och främjar proliferation och utveckling av tidiga erytroida megakaryocytiska och eosinofila progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Funktionell analys
Formulering Frystorkat material
Produkttyp Dendritiska cellcytokinpaketet
Kvantitet 1 Pk.
Art Människa