Läs mer
Gibco™ Djurfritt murint dendritiska cellcytokinpaket, PeproTech®
Produktkod. 17846857 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Produktkod. Kvantitet
17846857 1 förpackning
1 options
Produktkod. 17846857 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer AFMDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10410.00 SEK
    9473.10 SEK / Paket med 1
    Save 936.90 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Det djurfria murina dendritiska cellcytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av musdendritiska celler.
Det djurfria murina dendritiska cellcytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av musdendritiska celler.
Förpackningen innehåller följande två injektionsflaskor:
• 100μ g Djurfri murin IL-4 (kat.nr AF-214-14-100UG)
• 100μ g Djurfri murin GM-CSF (kat.nr AF-315-03-100UG)
IL-4 är ett pleiotropt cytokin som reglerar olika T- och B-cellsvar inklusive cellproliferation, överlevnad och genuttryck. Producerad av mastceller, T-celler och benmärgsstromaceller, reglerar IL-4 differentieringen av naiva CD4+ T-celler till hjälpar-Th2-celler.
GM-CSF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som stimulerar utvecklingen av neutrofiler och makrofager och främjar proliferation och utveckling av tidiga erytroida megakaryocytiska och eosinofila progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Funktionell analys
Formulering Frystorkat material
Produkttyp Dendritiska cellcytokinpaketet
Kvantitet 1 förpackning
Art Murine