Läs mer
Animusk (~65%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Molekylformel | C16H28O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexadeca-8-enone |
| LEDER | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.39 |