Läs mer
Anipamil, TRC
Produktkod. 30009025
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009025 100 mg
30004956 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA672700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83200-10-6
Molekylformel C34H52N2O2
Molekylvikt (g/mol) 520.8
Synonym alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)-2-[3-[2-(3-metoxifyrenyl)etylmetylamino]propyl]tetradecanenitril
LEDER CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anipamil
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Formel vikt 520.4029