Läs mer
Aniracetam, MedChemExpress
Beskrivning
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aniracetam |
| CAS | 72432-10-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H13NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ro 13-5057 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Visa mer |