Läs mer
Anisaldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Produktkod. 30335710
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335710 5 g
1 options
Produktkod. 30335710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6732055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 2186-92-7
Molekylformel C10H14O3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, (p-Methoxyphenyl)dimethoxymethane, 4-Anisaldehyde Dimethyl Acetal, 4-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal, Anisaldehyde dimethyl Acetal, Anisic aldehyde Dimethyl Acetal, Dimethoxy(4-methoxyphenyl)methane, p-(Dimethoxymethyl)anisole, p-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
LEDER O=C(N([H])[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=C2C=CC=CC2=NN1CC3CCCCC3
IUPAC-namn 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.0943