Läs mer
Anisaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 17941986
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17941986 100 mg
1 options
Produktkod. 17941986 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0164.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Anisaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Anisaldehyde
CAS 123-11-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Anisaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mepyramine Maleate Imp. B (EP), Mepyramine Imp. B (EP), 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, Mepyramine Maleate Impurity B, Mepyramine Impurity B, 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
LEDER COc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-metoxibinasaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,0524 g/mol