Läs mer
Anisil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453264
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453264 5 g 5g
11463264 25 g 25g
11473264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
Anisil är en biokemikalie som används vid framställning av substituerat bis(ditiolen)nickelkomplex. Vidare används det vid framställning av 3-[4,5-bis-(4-metoxi-fenyl)-lH-imidazol-2-yl]-pyridin genom att reagera med pyridin-3-karbaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Anisil är en biokemikalie som används vid framställning av substituerat bis(ditiolen)nickelkomplex. Vidare används det vid framställning av 3-[4,5-bis-(4-metoxi-fenyl)-lH-imidazol-2-yl]-pyridin genom att reagera med pyridin-3-karbaldehyd.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1226-42-2
Molekylformel C16H14O4
Molekylvikt (g/mol) 270.284
MDL-nummer MFCD00008405
InChI-nyckel YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
IUPAC-namn 1,2-bis(4-metoxifenyl)etan-1,2-dion
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Anisil
Smältpunkt 132°C to 134°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 531345
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 270.29
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.