Läs mer
Anisindione, MedChemExpress
Produktkod. 16448516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448516 100 mg -
16442226 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisindione
CAS 117-37-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.21 mM)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 252.26
Formel vikt 252.26
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation