Läs mer
Anisindione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Anisindione |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O3/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-15(17)12-4-2-3-5-13(12)16(14)18/h2-9,14H,1H3 |
| Formel vikt | 252.0786 |