Läs mer
Anisodine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anisodine Hydrobromide |
| CAS | 76822-34-9 |
| Molekylformel | C17 H22 Br N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-Hydroxy-α-(hydroxymethyl)-Benzeneacetic Acid (αS)-(1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester, Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO5.BrH/c1-18-12-7-11(8-13(18)15-14(12)23-15)22-16(20)17(21,9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15,19,21H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13+,14-,15+,17-;/m1./s1 |
| LEDER | Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@@](O)(CO)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,4R,5R)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl] (2S)-2,3-dihydroxy-2-phenylpropanoate;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.26 |
| Formel vikt | 399.0681 |