Läs mer
Anisoin, 95 %
Produktkod. 10657484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657484 25 g Plastflaska 25g
10773631 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657484 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104840250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-52-8
Molekylformel C16H16O4
Molekylvikt (g/mol) 272.30
MDL-nummer MFCD00008411
InChI-nyckel LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC-namn 2-hydroxi-1,2-bis(4-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisoin
Namnnotering 95%
Smältpunkt 109°C to 114°C
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 423
Formel vikt 272.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.