Läs mer
Anisoin, 97 %
Produktkod. 11487144
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487144 25 g 25g
11497144 100 g 100g
11407154 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21559.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272,30 g/mol
Anisoin är ett användbart pre-kromatografisk derivatiseringsfluorogent reagens för LC-analys (vätskekromatografi) av guanidinoföreningar. Det används i stor utsträckning som fotoinitiatorer i polymerisationsreaktioner. Det används ofta i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optisk fiber, PCB, screentryck, papperslack och andra ytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Anisoin är ett användbart pre-kromatografisk derivatiseringsfluorogent reagens för LC (vätskekromatografi) analys av guanidinoföreningar. Det används i stor utsträckning som fotoinitiatorer i polymerisationsreaktioner. Det används ofta i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optisk fiber, PCB, screentryck, papperslack och andra ytor.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-52-8
Molekylformel C16H16O4
Molekylvikt (g/mol) 272.30
MDL-nummer MFCD00008411
InChI-nyckel LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
IUPAC-namn 2-hydroxi-1,2-bis(4-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisoin
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3211892
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol och aceton.
Formel vikt 272.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.