Läs mer
Anisole-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anisole-13C6 |
| CAS | 152571-52-3 |
| Molekylformel | 13C6 C H8 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene-13C6, methoxy- (9CI), Methoxybenzene-13C6, Methoxybenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Anisole-13C6, Anisole-13C6 (phenyl-13C6), Anisole-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | methoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.09 |
| Formel vikt | 114.0776 |