Läs mer
Anisol, 99 %, ren
Produktkod. 10265720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265720 5 mL Glasflaska 5ml
10458500 250 mL Glasflaska 250ml
10347710 1 L Glasflaska -
11984711 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10265720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153920050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-66-3
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 154.0°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OCH3
Brytningsindex 1.5160 to 1.5190
Kvantitet 5 mL
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Merck Index 15,662
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.