Läs mer
Anisol, 99 %, ren
Produktkod. 10347710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347710 1 L Glasflaska -
10265720 5 mL Glasflaska 5ml
10458500 250 mL Glasflaska 250ml
11984711 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10347710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153920010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-66-3
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole
Smältpunkt -37,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 154,0 °C
Flampunkt 43 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OCH3
Brytningsindex 1,5160 till 1,5190
Kvantitet 1 L
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Merck Index 15,662
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,6 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aceton
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.