Läs mer
Anisol, 99 %
Produktkod. 11479883
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479883 500 g 500g
11489883 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11479883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12997.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Anisol används i stor utsträckning som lösningsmedel för syntes av olika organiska föreningar, anetol, nonylfenolisomer 4-(3',6'-dimetyl-3-heptyl)fenol, parfymer, insektsferomoner och läkemedel. Den finner tillämpning vid framställning av oorganiska komplex och material såsom tennkärna/tennoxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Anisol används ofta som lösningsmedel för syntes av olika organiska föreningar, anetol,
nonylfenolisomer 4-(3)′ ,6′ -dimetyl-3-heptyl)fenol, parfymer, insektsferomoner och läkemedel. Den finner tillämpning vid framställning av oorganiska komplex och material såsom tennkärna/tennoxidnanopartiklar.
Löslighet
Blandbar med metanol och aceton. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-66-3
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00008354
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole
Smältpunkt -37 °C
Densitet 0.994
Kokpunkt 153 °C till 154 °C
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Odör Eterliknande
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2222
Beilstein 506892
Merck Index 14,669
Löslighetsinformation Blandbar med metanol och aceton. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.