Läs mer
Anisole-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anisole-d8 |
| CAS | 54887-54-6 |
| Molekylformel | C7 D8 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vikt | 116.1077 g/mol |
| Visa mer |